Merck
317713
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfone
98%
別名:
(2-Propen-1-ylsulfonyl)benzene, (2-Propenylsulfonyl)benzene, (Allylsulfonyl)benzene, Phenyl 2-propenyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
182.24
Beilstein:
1863561
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
InChI Key
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
317713-25G:
317713-VAR:
317713-BULK:
317713-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T M Ko et al.
Biomaterials, 14(9), 657-664 (1993-07-01)
Canine platelet adhesion on sulphur dioxide and allyl phenyl sulphone plasma-treated low density polyethylene (LDPE) was studied. Both 5 W plasma excitation energy-treated surfaces showed the highest S:C atomic ratio by ESCA analysis. Surface hydrophilicity increased drastically after plasma treatment.