Merck
307297
Sigma-Aldrich
ジクロロ(3-クロロプロピル)メチルシラン
98%
別名:
3-クロロプロピルメチルジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3Si(CH3)Cl2
CAS番号:
分子量:
191.56
Beilstein:
1736034
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
80 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
C[Si](Cl)(Cl)CCCCl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-8(6,7)4-2-3-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
UCJHMXXKIKBHQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Synthetic precursor to enoxysilacyclobutanes.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
307297-VAR:
307297-100G:
307297-25G:
307297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 116, 7026-7026 (1994)