Merck
299324
Sigma-Aldrich
Glycine-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215N13CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
77.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1
InChI Key
DHMQDGOQFOQNFH-ZKDXJZICSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
299324-BULK:
299324-1G:
299324-VAR:
299324-250MG:
試験成績書(COA)