蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
expl. lim.
13.2 %
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299189-250MG:
299189-BULK:
299189-VAR:
299189-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)