Merck
298077
Sigma-Aldrich
5-Dodecanolide
99%
別名:
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
Beilstein:
1282749
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI Key
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
298077-100ML:
298077-500ML:
298077-BULK:
298077-VAR:
298077-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ti-Catalyzed Regiodivergent Openings of Unbiased Epoxides.
Gansauer A, et al.
Synfacts, 2007(06), 0629-0629 (2007)