Merck
296732
Sigma-Aldrich
Acetophenone-d8
98 atom % D
別名:
1-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanone-2,2,2-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5COCD3
CAS番号:
分子量:
128.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.5322 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-JGUCLWPXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296732-1G:
296732-VAR:
296732-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)