Merck
296074
Sigma-Aldrich
Lithium diethylamide
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NLi
CAS番号:
分子量:
79.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
官能基
amine
SMILES記法
[Li]N(CC)CC
InChI
1S/C4H10N.Li/c1-3-5-4-2;/h3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
InChI Key
AHNJTQYTRPXLLG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
296074-10G-BULK:
296074-VAR:
296074-50G:
296074-50G-BULK:
296074-10G:
296074-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)