Merck
295418
Sigma-Aldrich
臭化水素
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
臭化水素酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HBr
CAS番号:
分子量:
80.91
Beilstein:
3587158
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.71 (20 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
334.7 psi ( 21 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
gas (compressed)
bp
−67 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
2.14 g/cm3
SMILES記法
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChI Key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
295418-500G-EU 梱包:1000 mL ステンレス製バルブ付き鉄製円筒容器。
おすすめ製品
  • 295418-500G-EU:アウトレットフィッティング:DIN 477-1 no.1、Z742162 もしくは Z742164 を調整器として、または 99112 DIN 477-1 アウトレットバルブを推奨します。
  • 295418-454G:Z146706 CGA 180 調整器または Z146943 CGA 110 バルブ+ Z147095 CGA 110~CGA 180 アダプターおよび Z146986 バルブ用ワッシャー。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Gas cylinderCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295418-500G-EU:
295418-454G:
295418-500G:
295418-454G-PW:
295418-BULK:
295418-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shujing Liang et al.
Theranostics, 5(9), 970-984 (2015-07-15)
Developing safe and effective nanoprobes for targeted imaging and selective therapy of gastric cancer stem cells (GCSCs) has become one of the most promising anticancer strategies. Herein, gold nanostars-based PEGylated multifunctional nanoprobes were prepared with conjugated CD44v6 monoclonal antibodies (CD44v6-GNS)
Arnaldur Hall et al.
Biomacromolecules, 16(7), 2119-2126 (2015-06-09)
Poly(L-lysine)s (PLLs), and related derivatives, have received considerable attention as nonviral vectors. High molecular weight PLLs (H-PLLs) are superior transfectants compared with low Mw PLLs (L-PLLs), but suggested to be more cytotoxic. Through a pan-integrated metabolomic approach using Seahorse XF
Po-Yu Tsai et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(4), 1419-1423 (2010-11-27)
The orientation dependence of Br-atom formation in the reaction of the oriented OH radical with the HBr molecule using the hexapole electrostatic field was studied. Experimental results for the orientation dependence in the reaction were analyzed using a Legendre polynomial
Małgorzata Olejniczak et al.
The Journal of chemical physics, 136(1), 014108-014108 (2012-01-14)
We report the implementation of nuclear magnetic resonance (NMR) shielding tensors within the four-component relativistic Kohn-Sham density functional theory including non-collinear spin magnetization and employing London atomic orbitals to ensure gauge origin independent results, together with a new and efficient
Peter Comba et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(6), 1700-1710 (2012-01-12)
The synthesis and characterization of a novel dinucleating ligand L (L=4,11-dimethyl-1,8-bis{2-[N-(di-2-pyridylmethyl)amino]ethyl}cyclam) and its μ-oxo-bridged diferric complex [(H(2)L){Fe(III)(2)(O)}(Cl)(4)](2+) are reported. This diiron(III) complex is the first example of a truly functional purple acid phosphatase (PAP) mimic as it accelerates the hydrolysis