Merck
294543
Sigma-Aldrich
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3OS
CAS番号:
分子量:
219.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
130-132 °C (lit.)
溶解性
soluble 50 mg/mL, clear, red to red-brown (ethanol:CHCl3 (1:1))
SMILES記法
Cc1ccc(O)c(c1)\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3OS/c1-7-2-3-9(14)8(6-7)12-13-10-11-4-5-15-10/h2-6,14H,1H3/b13-12+
InChI Key
MZRKINSTWYZJLV-OUKQBFOZSA-N
アプリケーション
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol is a heterocyclic azo-dye2, has been used:
  • as iron binding ligand during determination of iron speciation in seawater by cathodic stripping voltammetry
  • in spectrophotometric determination of vanadium, titanium, lead, indium and nickel
  • as as a spectrophotometric reagent in the determination of uranium in mine drainage water samples
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
294543-BULK:
294543-VAR:
294543-5G:
294543-1G:
294543-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of Iron Speciation by Cathodic Stripping Voltammetry in Seawater Using the Competing Ligand 2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol (TAC).
Croot PL and Johansson M.
Electroanalysis, 12(8), 565-576 (2000)
Spectrophotometric determination of uranium using 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol (TAC) in the presence of surfactants.
Teixeira LSG, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 10(6), 519-522 (1999)