Merck
293865
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d4
別名:
Methyl alcohol-13C,d4, Methyl-13C,d3 alcohol-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3OD
CAS番号:
分子量:
37.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.3256 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]O[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3,2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-YFICBCNASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293865-VAR:
293865-5G:4548173130996
293865-BULK:
293865-1G:4548173130989
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R J Greenough et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 29(11), 781-785 (1991-11-01)
A programme of studies was conducted to establish the safety of alkaline cellulase, an enzyme used as a processing aid in the food industry. Laboratory animal studies were used to assess general, inhalation and reproduction toxicity, eye irritation and skin