Merck
293849
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Phenylacetic acid-α-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6+1
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-PTQBSOBMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132.00 °C
適用法令
Jan Code
293849-VAR-A:
293849-1G-A:
293849-BULK-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William M Moe et al.
Environmental science & technology, 52(16), 9311-9319 (2018-07-26)
In situ bioremediation practices that include subsurface addition of fermentable electron donors to stimulate reductive dechlorination by anaerobic bacteria have become widely employed to combat chlorinated solvent contamination in groundwater. At a contaminated site located near Baton Rouge, Louisiana (USA)