アッセイ
99%
mp
66-69 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very slightly soluble
ethyl acetate: very slightly soluble
water: freely soluble
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CN=C(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
InChI Key
JIVZKJJQOZQXQB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HRH1(3269) , HRH2(3274) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
293490-BULK:
293490-VAR:
293490-1G:
293490-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)