Merck
29250
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Aib-OH
≥96.0%
別名:
N-Fmoc-α-(methylamino)isobutyric acid, Fmoc-N,2-dimethylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO4
CAS番号:
分子量:
339.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-20(2,18(22)23)21(3)19(24)25-12-17-15-10-6-4-8-13(15)14-9-5-7-11-16(14)17/h4-11,17H,12H2,1-3H3,(H,22,23)
InChI Key
HFPNKXXPYGPHJQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29250-VAR:
29250-5G:
29250-1G:
29250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)