Merck
291951
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Phenylacetic acid-carboxy-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13C](=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i8+1
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
291951-1G:
291951-250MG:
291951-VAR:
291951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)