Merck
284688
Sigma-Aldrich
Decanoic anhydride
96%
別名:
Capric anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)8CO]2O
CAS番号:
分子量:
326.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
125-140 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C20H38O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(21)23-20(22)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
InChI Key
HTWWKYKIBSHDPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Decanoic anhydride was used in the synthesis of 2-deoxy-2-p-methoxybenzylimideneaminio-1,3,4,6-tetra-O-decanoyl-D-glucopyranose.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
284688-1G:
284688-BULK:
284688-VAR:
284688-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A novel extractant based on D-glucosamine for the extraction of molybdenum and tungsten.
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 16, 47-56 (2009)
Paolo Neviani et al.
Journal of nucleic acids, 2010 (2010-08-28)
Here we investigate the supramolecular polymerizations of two lipophilic guanosine derivatives in chloroform by light scattering technique and TEM experiments. The obtained data reveal the presence of several levels of organization due to the hierarchical self-assembly of the guanosine units