Merck
279293
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
99 atom % 13C
別名:
酢酸-1-13C ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3 13CO2Na
CAS番号:
分子量:
83.03
Beilstein:
4335203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
279293-1G:
279293-10G:
279293-BULK:
279293-5G:
279293-250MG:
279293SP-BULK:
279293-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
probiotics-and-human
すべて表示