Merck
277711
Sigma-Aldrich
(メトキシメチル)トリメチルシラン
98%
別名:
(トリメチルシリル)メチルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
118.25
Beilstein:
1732033
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
83 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
277711-10G:
277711-BULK:
277711-1G:
277711-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)