Merck
270385
Supelco
テトラヒドロフラン
≥99.9%, HPLC grade, suitable for HPLC, inhibitor-free
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
グレード:
HPLC grade
アッセイ:
≥99.9%
テクニック:
HPLC: suitable
bp:
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
蒸気圧:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品名
テトラヒドロフラン, HPLC grade, ≥99.9%, inhibitor-free
グレード
HPLC grade
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
65-67 °C
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 212 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.18
λ: 300 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270385-6X1L:4548173127309
270385-PZ:
270385-6X500ML:
270385-4X4L:4548173127293
270385-500ML:
270385-4X2L:4548173216423
270385-1L:4548173127279
270385-18L:4548173127262
270385-100ML:4548173127248
270385-12X100ML:4548173127255
270385-6X800ML:
270385-4L:4548173252964
270385-20L:
270385-BULK:
270385-2L:4548173127286
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Han Yan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(23), 3484-3491 (2015-05-06)
Polymer solar cells are fabricated with systematic variation of the phase purity. Photovoltaic tests demonstrate that devices with ca. 10% of mixed phases outperform pure-phase devices. Photophysical studies reveal the effects of mixed phase on charge generation and recombination. These
Ryan D Pensack et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6790-6803 (2015-05-07)
We compare the singlet fission dynamics of five pentacene derivatives precipitated to form nanoparticles. Two nanoparticle types were distinguished by differences in their solid-state order and kinetics of triplet formation. Nanoparticles that comprise primarily weakly coupled chromophores lack the bulk
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
P T Clayton et al.
The Journal of clinical investigation, 79(4), 1031-1038 (1987-04-01)
Urinary bile acids from a 3-mo-old boy with cholestatic jaundice were analyzed by ion exchange chromatography and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This suggested the presence of labile sulfated cholenoic acids with an allylic hydroxyl group, a conclusion supported by analysis
C N Ong et al.
British journal of industrial medicine, 48(9), 616-621 (1991-09-01)
Occupational exposure to tetrahydrofuran (THF) was studied by analysis of environmental air, blood, alveolar air, and urine from 58 workers in a video tape manufacturing plant. Head space gas chromatography (GC) with an FID detector was used for determination of