アッセイ
98%
mp
120-122 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ultra-trace determination of 3,4-difluorobenzoic acid in aqueous reservoir fluids has been reported using solid-phase extraction in combination with GC-MS.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264318-5G:
264318-VAR:
264318-1G:
264318-BULK:
Ultra trace determination of fluorinated aromatic carboxylic acids in aqueous reservoir fluids by solid phase extraction in combination with negative ion chemical ionisation mass spectrometry after derivatisation with pentafluorobenzyl bromide.
Galdiga CU and Greibrokk T.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 36(18), 797-782 (1998)