蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
71-72 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O3S/c3-2(5)1-8(4,6)7/h1H2
InChI Key
MCFSNYMQISXQTF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- preparation of novel tricyclic benzothiazolo [2,3-c] thiadiazine antagonists of the platelet ADP receptor
- N-terminal derivatization of peptides in rapid determination of peptide or protein sequences by matrix-assisted laser desorption ionization mass spectrometry
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
259772-5G:
259772-50G:
259772-VAR:
259772-1G:
259772-BULK:
試験成績書(COA)