Merck
257451
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オクタノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)6CH2OH
CAS番号:
分子量:
400.08
Beilstein:
1716494
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
163-165 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F15O/c9-2(10,1-24)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h24H,1H2
InChI Key
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
257451-5G:
257451-BULK:
257451-VAR:
257451-25G:
257451-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)