Merck
256749
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum ethoxide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2AlOC2H5
CAS番号:
分子量:
130.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
5 mmHg ( 94 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
core: aluminum
bp
108-109 °C/10 mmHg (lit.)
mp
2.5-4.5 °C (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Al](CC)CC
InChI
1S/C2H5O.2C2H5.Al/c1-2-3;2*1-2;/h2H2,1H3;2*1H2,2H3;/q-1;;;+1
InChI Key
GCPCLEKQVMKXJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:
For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
セプタム インレット アダプター
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256749-BULK:
256749-100G:
256749-265FN-300G:
256749-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)