Merck
255963
Sigma-Aldrich
リン酸アルミニウム
99.99% trace metals basis
別名:
Aluminum monophosphate, Aluminum orthophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlO4P
CAS番号:
分子量:
121.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
(Powder or Crystal or Chunk(s))
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Al.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI Key
ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸アルミニウムは、優れた熱安定性と広いバンドギャップを持つ白色結晶固体です。また、高い誘電率と絶縁性も備えています。太陽電池、コンデンサ、燃料電池の分野で広く使用されています。
アプリケーション
リン酸アルミニウムは、以下のような用途に使用できます:
  • リチウムイオン電池の NCM 正極の表面改質用コーティング材として。電池の放電容量と容量保持能力の向上に役立ちます。
  • リチウム硫黄電池用電極製造用の二機能添加剤として。リチウムポリサルファイド捕捉剤として作用し、サイクル中の界面抵抗を低減し安定化させます。
  • 低イオンインピーダンスと高い熱/電気化学的安定性を備えたポリプロピレンセパレータを製造するために。これにより、イオン伝導性とリチウムイオン拡散係数が向上します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
255963-VAR:
255963-10G:
255963-1G:
255963-BULK:
255963-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wenlei Xie et al.
Bioresource technology, 119, 60-65 (2012-06-26)
WO(3)/AlPO(4) catalysts were prepared by impregnation of AlPO(4) with ammonium metatungstate. Powder X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy, and thermo gravimetric and differential thermal analysis (TG-DTA) demonstrated that the tungsten compound was incorporated into AlPO(4) forming the catalyst
Ai-Hsiang Chou et al.
PloS one, 7(4), e34834-e34834 (2012-04-25)
Enterovirus 71 (EV71) has caused several epidemics of hand, foot and mouth diseases (HFMD) in Asia and now is being recognized as an important neurotropic virus. Effective medications and prophylactic vaccine against EV71 infection are urgently needed. Based on the
Unified internal architecture and surface barriers for molecular diffusion of microporous crystalline aluminophosphates.
Lukasz Karwacki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6790-6794 (2010-08-18)
H M El Sahly et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 17(10), 1552-1559 (2010-08-13)
Erythrocyte binding antigen region II (EBA-175) is a conserved antigen of Plasmodium falciparum that is involved in binding of the parasite to the host's erythrocytes. We evaluated the safety and immunogenicity of a recombinant EBA-175 vaccine with aluminum phosphate adjuvant
Ebrahim Mazloomi et al.
Vaccine, 30(16), 2640-2646 (2012-02-22)
To determine the efficacy of the mixture of propranolol (PRP), a beta-adrenergic receptor antagonist, and alum, as a new adjuvant, in the induction of humoral and cellular immunity in response to heat-killed Salmonella typhimurium (S. typhimurium) (HKST) as a model