Merck
252662
Sigma-Aldrich
トリエチルアルミニウム 溶液
1.0 M in hexanes
別名:
アルミニウムトリエタニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in hexanes
密度
0.692 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI Key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Triethylaluminum solution can be used:
  • As a reagent in Alumino-Mannich reaction, where it reacts with iminium ion substrates for which the corresponding Petasis borono-Mannich reaction is unsuccessful.
  • In the synthesis of macrocyclic binuclear aluminum complexes with efficient activities toward ring-opening polymerization of ε-caprolactone.
  • To promote Claisen rearrangement of allyl vinyl ether derivatives along with the transfer of ethyl group to aldehydic carbon.
  • As a reagent for copper-catalyzed asymmetric conjugate addition of alkenyl- and alkylalanes to α,β-unsaturated lactams.
  • As a precursor to synthesize diethylaluminium cyanide, which is used as hydrocyanating reagent.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
252662-VAR:
252662-BULK:
252662-PZ:
252662-100ML:4548173124971
252662-800ML:4548173124988
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hydrocyanation. IV. New hydrocyanation methods using hydrogen cyanide and an alkylaluminum, and an alkylaluminum cyanide.
Nagata W, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(13), 4635-4643 (1972)
An Alumino?Mannich Reaction of Organoaluminum Reagents, Silylated Amines, and Aldehydes.
Tarasewicz A, et al.
Chemistry?A European Journal, 24(23), 6071-6074 (2018)
Binuclear aluminum complexes with amine?imine type ligands derived from 1, 3-benzenedialdehyde: synthesis, structures and their catalytic properties in ring-opening polymerization.
Wu C, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 69(6), 1066-1075 (2016)
Copper-Catalyzed Asymmetric Conjugate Addition of Alkenyl-and Alkylalanes to ?, ?-Unsaturated Lactams.
Cottet P, et al.
Organic Letters, 15(4), 828-831 (2013)
Aliphatic Claisen rearrangement promoted by organoaluminium reagents.
Takai K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57(2), 446-451 (1984)