アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5356 (lit.)
bp
87-89 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YQLRKXVEALTVCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- derivatized β-cyclodextrins, used as chiral stationary phase in normal-phase liquid chromatography
- tris( 2,6-dimethylphenylimido)methylrhenium (VII)
- 1-(2-isopropylphenyl)-3-(2,6-dimethylphenyl)urea
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252336-BULK:
252336-25G:
252336-5G:
252336-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)