Merck
246344
Sigma-Aldrich
9-アクリジンカルボン酸 水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9NO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
223.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
171327
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
290 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H]O[H].OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2.H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1-8H,(H,16,17);1H2
InChI Key
ZQAZWHSZYVXGMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
9-Acridinecarboxylic acid hydrate has been used to synthesize a DNA intercalator in order to capture double-stranded DNAs (dsDNAs) duplex from the solution.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246344-VAR:
246344-1G:
246344-BULK:
246344-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrication of DNA Nanowires by Orthogonal Self-Assembly and DNA Intercalation on a Au Patterned Si/SiO2 Surface.
Kobayashi K, et al.
Langmuir, 24(22), 13203-13211 (2008)
Synthesis and chemiluminescent properties of novel biotinylated acridinium esters.
Agiamarnioti k, et al.
Acta Chimica Slovenica, 51(1), 67-76 (2004)
Wolf-Ulrich Palm
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 17(7), 964-974 (2018-06-20)
Dark and photolysis reactions in solution were investigated for 9-acridinecarboxaldehyde (ACL). ACL reacts in the dark at T = 20 °C and pH = 7.0 in an air saturated solution to the main product 9-acridinecarboxylic acid (ACA) and to the