Merck
243736
Sigma-Aldrich
2-(2-クロロフェニル)エチルアミン
95%
別名:
2-クロロフェネチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
155.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
NCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI Key
RZBOMSOHMOVUES-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine was used in the synthesis of polymer bound BOC substituted sulfamides.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
243736-VAR:
243736-BULK:
243736-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W Weyler
Archives of biochemistry and biophysics, 255(2), 400-408 (1987-06-01)
The reaction of 2-chloro-2-phenylethylamine with monoamine oxidase B was investigated to study the mechanism of this enzyme and its inactivation by this compound. 2-Chloro-2-phenylethylamine is a substrate with a Km of 30 microM and a turnover number of 80 min-1
Solid-phase synthesis of sulfamides.
Esteve C and Vidal B.
Tetrahedron Letters, 43(6), 1019-1021 (2002)