Merck
237981
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロアンチモン(V)酸ナトリウム
technical grade
別名:
Sodium hexafluoroantimonate(1-), Sodium hexafluorostibanuide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaSbF6
CAS番号:
分子量:
258.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
フォーム
powder and chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
3.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Na.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
InChI Key
HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237981-BULK:
237981-25G:4548173122496
237981-100G:4548173122489
237981-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shuang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(24), 9603-9609 (2019-06-12)
Near infrared (near-IR) electrogenerated chemiluminescence (ECL) from rod-shape bimetallic Au12Ag13 nanoclusters is reported. With ECL standard tris(bipyridine)ruthenium(II) complex (Ru(bpy)3) as reference, the self-annihilation ECL of the Au12Ag13 nanoclusters is about 10 times higher. The coreactant ECL of Au12Ag13 is about
Daniel T Walters et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(15), 3849-3857 (2018-12-24)
Two new molecular boxes, the mono-bromo box [Au6 (Triphos)4 Br](SbF6 )5 ⋅6(CH2 Cl2 ), 4 mB, and the dibromo box, [Au6 (Triphos)4 Br2 ⋅H2 O](SbF6 )4 ⋅4(CH2 Cl2 ), 5 dB, have been prepared in crystalline form. Although constructed from non-luminescent components