Merck
236047
Sigma-Aldrich
テトラブロモフェノールブルー ナトリウム塩
Dye content 85 %, ≥84.5% (HPLC)
別名:
3,3',3'',4,5,5',5'',6-オクタブロモフェノールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H5Br8NaO5S
CAS番号:
分子量:
1007.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
≥84.5% (HPLC)
フォーム
powder
組成
Dye content, 85%
テクニック
titration: suitable
brown to dark brown
λmax
610 nm
&ε; (減衰係数)
≥12000 at 298-304 nm in H2O at 0.005 g/L
≥55000 at 607-613 nm in H2O at 0.005 g/L
≥59000 at 222-228 nm in H2O at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H6Br8O5S.Na/c20-7-1-5(2-8(21)17(7)28)11(6-3-9(22)18(29)10(23)4-6)12-13(24)14(25)15(26)16(27)19(12)33(30,31)32;/h1-4,28H,(H,30,31,32);/q;+1/p-1
InChI Key
GFMOPDHPAXHAQX-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
236047-VAR:
236047-5G:
236047-BULK:
236047-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)