Merck
235148
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)ethylene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]2C=CHOSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
292.59
Beilstein:
1962905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.420 (lit.)
bp
54-56 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)O\C=C(\O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C11H28O3Si3/c1-15(2,3)12-10-11(13-16(4,5)6)14-17(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI Key
FCZGHPGTZRTDNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tris(trimethylsiloxy)ethylene has been used in:
  • stereospecific synthesis of insecticide ajuqarin-IV
  • microwave-assisted synthesis of 2-hydroxy-1-phenylethanone
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235148-10G:
235148-VAR:
235148-BULK:
235148-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multienzymatic preparation of 3-[(1R)-1-hydroxyethyl] benzoic acid and (2< i> S</i>)-hydroxy (phenyl) ethanoic acid.
Gennaro PD, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(15), 1885-1889 (2010)
Stereospecific total synthesis of ajugarin-IV.
Kende AS, et al.
Tetrahedron Letters, 23(17), 1751-1754 (1982)