Merck
232858
Sigma-Aldrich
2-(2-ヒドロキシエトキシ)フェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OC6H4OH
CAS番号:
分子量:
154.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
128 °C/0.7 mmHg (lit.)
mp
99-100 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
AMCOCUDBDKVWRZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol was used in the preparation of:
  • macrocyclic lipophilic benzocrown ethers
  • coiled synthetic carboxylic ionophore with eight ether oxygens and five aromatic rings capable of encapsulating potassium ion
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
232858-250G:
232858-50G:
232858-VAR:
232858-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A coiled synthetic carboxylic ionophore capable of encapsulating a potassium ion.
Kuboniwa H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 1468-1469 (1985)
Synthesis, X-ray Crystal Studies and Metal Picrates Extraction Properties of Lipophilic Benzocrown Ethers.
Kowalska E, et al.
Australian Journal of Chemistry, 63(9), 1348-1357 (2010)