アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder, crystals or chunks
組成
Degree of hydration, 1-2
反応適合性
core: cadmium
reagent type: catalyst
密度
2.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
KJNYWDYNPPTGLP-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229490-25G:4548173120348
229490-125G:4548173120331
229490-5G:4548173292526
229490-BULK:
229490-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック