形状
(wet)
含みます
≤50% water
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
マトリックス
activated carbon, wet support
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- スティル反応
- 水素化反応
- 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
- 脱酸素反応
- 酸化反応
- カップリング反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
227757-50G:
227757-VAR:
227757-10G:
227757-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック