227285
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid
powder
別名:
2,1-Naphthoquinone-1-diazide-4-sulfonic acid, 4-Diazo-3,4-dihydro-3-oxo-1-naphthalenesulfonic acid, 4-Sulfo-2,1-naphthoquinone diazide
About This Item
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
含みます
7% water
mp
160 °C (dec.) (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
Oc1cc(c2ccccc2c1[N+]#N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H6N2O4S/c11-12-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)13)17(14,15)16/h1-5H,(H-,13,14,15,16)
InChI Key
QHIBNGIZPPHJAT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ヒドラジノナフタレンおよびアゾナフタレンのトロンボポエチン模倣体として用いる反応剤で、巨核球造血の非ペプチジルプロモーターとして作用します
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ジアゾ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
227285-BULK:
227285-100G:
227285-5G:
227285-5KG:
227285-500G:
227285-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
227285-5G | |
227285-100G | 4061838780720 |
227285-500G |