Merck
225967
Sigma-Aldrich
2-ニトロベンジルアミン 塩酸塩
別名:
2-ニトロベンゼンメタンアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
188.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
247 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
nitro
SMILES記法
Cl.NCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChI Key
BASJTVIZZDEQBJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に関与する反応剤です。
  • Heck-アザMichael反応を経由するテトラヒドロイソキノリン類
  • 第Xa因子の阻害に用いるアミノメチルフェニルアミン基本骨格
  • マンノシルトランスフェラーゼ阻害に用いるスクアリルジアミド類
  • 蛍光二光子吸収ベンゾチアジアゾール色素
2-Nitrobenzylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
225967-5G:
225967-VAR:
225967-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)