主要文書
8.41296
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzyl chloride
for synthesis
別名:
2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-2-nitrotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClNO2
CAS番号:
分子量:
171.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
210-300-5
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
powder
bp
127-133 °C/13 hPa
mp
44-48 °C
転移温度
flash point 112 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCc1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 44 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C