Merck
221651
Sigma-Aldrich
Aluminum-nickel catalyst
Al-Ni 50:50 wt. %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlNi
CAS番号:
分子量:
85.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
組成
Al-Ni, 50:50 wt. %
品質水準
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
メーカー/製品名
W.R. Grace and Co. Raney®
密度
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
InChI Key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Raney® Nickel触媒調製用のRaney型合金です。
以下の触媒です。
  • 還元反応
  • 還元的脱ハロゲン化および環飽和反応
以下の反応に使用されます。
  • 水素化反応のためのアルミニウムオキシ‐ハイドレート担持NiAl骨格触媒の調製
法的情報
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221651-VAR:
221651-500G:
221651-BULK:
221651-100G:
221651-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jaeyong Park et al.
ChemSusChem, 12(8), 1743-1762 (2019-02-01)
Highly dispersed, core-shell Ni@Al2 O3 on activated carbon (AC) catalysts were prepared to develop an effective, external-hydrogen-free fractionation process for various types of lignocellulosic biomass. In a mixture of formic acid, ethanol, and water at 190 °C, the conversion of oak