Merck
217158
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
安息香酸-d5 -(フェニルd5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CO2H
CAS番号:
分子量:
127.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
powder
自己発火温度
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-RALIUCGRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217158-VAR:
217158-1G:
217158-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Beiras et al.
Journal of hazardous materials, 360, 452-460 (2018-08-25)
Toxicity of polyethylene microplastics (PE-MP) of size ranges similar to their natural food to zooplanktonic organisms representative of the main taxa present in marine plankton, including rotifers, copepods, bivalves, echinoderms and fish, was evaluated. Early life stages (ELS) were prioritized
Aanindeeta Banerjee et al.
Nature, 531(7593), 215-219 (2016-03-11)
Using carbon dioxide (CO2) as a feedstock for commodity synthesis is an attractive means of reducing greenhouse gas emissions and a possible stepping-stone towards renewable synthetic fuels. A major impediment to synthesizing compounds from CO2 is the difficulty of forming
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
217158-1G4061838774743