組成
Dye content, 90%
mp
203 °C (dec.) (lit.)
溶解性
95% ethanol: 0.1%
λmax
545 nm
&ε; (減衰係数)
≥11000 at 235-241 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥16000 at 286-292 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
≥78000 at 543-549 nm in ethanol: water (1:1) at 0.004%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
InChI Key
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
215945-25G:
215945-5G:
215945-VAR:
215945-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)