Merck
215600
Sigma-Aldrich
パラローズアリニンベース
Dye content 95 %
別名:
パラフクシン, パラマゼンタ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N3O
CAS番号:
分子量:
305.37
カラーインデックス番号:
42500
Beilstein:
2148632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
組成
Dye content, 95%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
95% ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
&ε; (減衰係数)
≥13000 at 544-550 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥18000 at 239-245 nm in ethanol at 0.002 g/L
≥7000 at 287-293 nm in ethanol at 0.002 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
InChI Key
KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
215600-BULK:
215600-10G:
215600-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.