Merck
214949
Sigma-Aldrich
ジイソブチルアルミニウムヒドリド 溶液
1.0 M in cyclohexane
別名:
DIBAL, DIBAL-H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS番号:
分子量:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
eCl@ss:
38120609
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in cyclohexane
密度
0.781 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
InChI Key
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pd-触媒による第二級臭化アルキルの還元的脱臭素化反応に用います。過ベンジル化フラノシドのO-脱ベンジル化と開環反応。 ZrCp2Cl2とDIBAL-HからのHZrCp2Clの簡便なin situ生成。
Diisobutylaluminum hydride solution (DIBAL-H) can be used as a reducing agent in the:
  • Hydrogenation of ester modified hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) using cobalt catalyst.
  • Synthesis of primary 6-OH alcohols by regioselective ring opening of 4,6-benzylidene acetals of hexopyranosides using triphenylcarbenium tetrafluoroborate as a catalyst.
  • Conversion of an ester to alcohol.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
214949-800ML:4548173931678
214949-100ML:4548173931661
214949-VAR:
214949-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of the hydrogenation degree of telechelic polybutadiene by 1HNMR
Lira CH, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 5, 22-22 (2006)
Triphenylcarbenium Tetrafluoroborate as an Efficient Catalyst in the Regioselective Reductive Ring Opening of Benzylidene Acetals of Carbohydrates
Thota N, et al.
ChemistrySelect, 4(27), 7976-7980 (2019)
Synthesis and transannular Diels-Alder reaction of a cis-trans-trans and a trans-cis-cis 13-membered macrocyclic trienone
Marinier A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 67(10), 1609-1617 (1989)
Damien Webb et al.
Organic letters, 14(2), 568-571 (2011-12-31)
A continuous flow system for the multiparameter (flow rate, temperature, residence time, stoichiometry) optimization of the DIBALH reduction of esters to aldehydes is described. Incorporating an in-line quench (MeOH), these transformations are generally complete in fewer than 60 s. Mixing
Hidetsura Cho et al.
The Journal of organic chemistry, 75(3), 627-636 (2009-12-31)
A systematic investigation of the reductive ring-expansion reaction of cyclic ketoximes fused to aromatic rings with diisobutylaluminum hydride (DIBALH) is described. This reaction regioselectively afforded a variety of five- to eight-membered bicyclic heterocycles or tricyclic heterocycles containing nitrogen neighboring an