Merck
209759
Sigma-Aldrich
2-メチルシクロプロパンカルボン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C3H4CO2H
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
2323873
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
190-191 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC1CC1C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-2-4(3)5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
AYEGPMGNMOIHDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid is a component of curacin A.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
209759-VAR:
209759-BULK:
209759-1G:
209759-10G:
209759-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient asymmetric synthesis of cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid.
Onoda T, et al.
Tetrahedron, 52(42), 13327-13338 (1996)