グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
203009-250G:
203009-BULK:
203009-VAR:
203009-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック