Merck
19997
Sigma-Aldrich
tert-ブチルヒドロペルオキシド 溶液
packed in FEP bottles, ~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
別名:
1,1-ジメチルエチル ヒドロペルオキシド, 2-ヒドロペルオキシ-2-メチルプロパン, TBHP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COOH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098280
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
品質
packed in FEP bottles
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
52.9-66.8% (iodometric)
~5.5 M in decane (over molecular sieve 4Å)
屈折率
n20/D 1.403
密度
0.83 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChI Key
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
燃料の酸化的脱硫において、およびスチレンのエポキシ化の酸化剤として使用されます
その他情報
シャープレスエポキシ化の安全かつ安定な酸化剤
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物を含有するもの
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19997-VAR:
19997-25ML:
19997-BULK:
19997-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Controlled synthesis of a- and c-Fe2O3 nanoparticles via thermolysis of PVA gels and studies on a-Fe2O3 catalyzed styrene epoxidation.
Bepari RA,et al.
Journal of Saudi Chemical Society (2014)
Oxidative desulfurization of fuel oil. Part I. Oxidation of dibenzothiphenes using tert-butyl hydroperoxide
Wang D,et al.
Applied Catalysis A: General, 253, 91-99 (2003)
K. Akashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2063-2063 (1978)
T. Katsuki et al.
Org. React., 48, 1-1 (1996)
Maxim O Ratnikov et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1549-1557 (2013-01-10)
A general mechanism is proposed for transition metal-catalyzed oxidative Mannich reactions of N,N-dialkylanilines with tert-butyl hydroperoxide (TBHP) as the oxidant. The mechanism consists of a rate-determining single electron transfer (SET) that is uniform from 4-methoxy- to 4-cyano-N,N-dimethylanilines. The tert-butylperoxy radical