Merck
198870
Sigma-Aldrich
2-(p-トリル)ピリジン
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N
CAS番号:
分子量:
169.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.617 (lit.)
bp
170-180 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-10-5-7-11(8-6-10)12-4-2-3-9-13-12/h2-9H,1H3
InChI Key
KJNZQKYSNAQLEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The chloro complexes of nickel, copper and cobalt with 2-(p-tolyl)pyridine have been prepared.
アプリケーション
2-(p-Tolyl)pyridine may be used as a pharmaceutical intermediate.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
198870-25G:
198870-5G:
198870-BULK:
198870-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
E G Vlakh et al.
Scientific reports, 7, 41991-41991 (2017-02-06)
The growing attention to the luminescent nanocarriers is strongly stimulated by their potential application as drug delivery systems and by the necessity to monitor their distribution in cells and tissues. In this communication we report on the synthesis of amphiphilic
Thermal, spectral and magnetic studies of some first row transition metal complexes of 2-(p-tolyl) pyridine.
Allan JR, et al.
Thermochimica Acta, 160(2), 329-335 (1990)