Merck
194212
Sigma-Aldrich
2-イソプロペニルアニリン
≥98%
別名:
2-(1-メチルエテニル)アニリン, 2-(1-メチルエテニル)ベンゼンアミン, 2-(プロプ-1-エン-2-イル)アニリン, o-イソプロペニルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
133.19
Beilstein:
3081217
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.57 (lit.)
bp
95 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1,10H2,2H3
InChI Key
HEDYZFYQYPWWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
194212-BULK:
194212-VAR:
194212-5G:
194212-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)