Merck
193763
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2N
CAS番号:
分子量:
147.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
59-62 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChI Key
GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Dichloropyridine undergoes cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of [1,4-bis-(diphenylphosphine)butane]palladium (II) dichloride as catalyst.
アプリケーション
2,5-Dichloropyridine was used in the synthesis of 6-halo-pyridin-3-yl boronic acids and esters.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
193763-BULK:
193763-50G:
193763-1G:
193763-1KG:
193763-10G:
193763-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Coupling of heteroaryl chlorides with arylboronic acids in the presence of [1, 4-bis-(diphenylphosphine) butane] palladium (II) dichloride.
Mitchell MB and Wallbank PJ.
Tetrahedron Letters, 32(20), 2273-2276 (1991)
Synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters. Part 1: 6-Halopyridin-3-yl-boronic acids and esters.
Bouillon A, et al.
Tetrahedron, 58(14), 2885-2890 (2002)