アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5402 (lit.)
bp
111-112 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
COc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,1H3
InChI Key
KLXSUMLEPNAZFK-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
190233-25G:4548173112152
190233-BULK:
190233-VAR:
190233-5G:4548173112169
190233-1KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)