About This Item
化学式:
CH3C6H4CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
bp
323 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
Cc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11-7-5-6-10-13(11)14(15)12-8-3-2-4-9-12/h2-10,14-15H,1H3
InChI Key
MXHXXJOHFRHBFB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Methylbenzhydrol on etherification with tropine yields tropinyl 2-methyl-benzhydryl ether hydrobromide (BS 6825). It also undergoes reduction in acetic acid containing iodine and aqueous hypophosphorous acid to yield diphenylmethanes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
189960-BULK:
189960-25G:
189960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Further studies on the reduction of benzylic alcohols by hypophosphorous acid/iodine.
Gordon PE, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 393-400 (2005)
The effect of alkyl substitution in drugs. IV. Pharmacological properties of tropinyl 2-methylbenzhydryl ether hydrobromide (BS 6825).
A B FUNCKE et al.
Journal of medicinal and pharmaceutical chemistry, 4, 215-224 (1961-09-08)