Merck
188263
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ニトロベンジルアルコール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
167.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
mp
48-50 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitro
SMILES記法
Cc1cccc(CO)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
NELPTBUSFQMYOB-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes condensation with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal followed by catalytic hydrogenation to yield 7-hydroxymethyl-indole.
アプリケーション
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of 7-formyl-indole.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
188263-VAR:
188263-5G:
188263-25G:
188263-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Simple Synthesis of 7-Formyl-indole.
Uchil VR, et al.
Synthetic Communications, 36(8), 1051-1056 (2006)